Learn More
1-(n-Butil)imidazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11302057
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
4316-42-1
C7H12N2
124.19
MFCD00042753
MCMFEZDRQOJKMN-UHFFFAOYSA-N
1-butyl-1h-imidazole, 1h-imidazole, 1-butyl, n-butylimidazole, 1-n-butylimidazole, n-n-butyl imidazole, 1-n-butyl imidazole, 1-buthylimidazole, n-n-butylimidazole, imidazole, 1-butyl
61347
1-butyl-1H-imidazole
CCCCN1C=CN=C1
4316-42-1
C7H12N2
124.19
MFCD00042753
MCMFEZDRQOJKMN-UHFFFAOYSA-N
1-butyl-1h-imidazole, 1h-imidazole, 1-butyl, n-butylimidazole, 1-n-butylimidazole, n-n-butyl imidazole, 1-n-butyl imidazole, 1-buthylimidazole, n-n-butylimidazole, imidazole, 1-butyl
61347
1-butyl-1H-imidazole
CCCCN1C=CN=C1
1-(n-Butyl)imidazole is used in the synthesis of a heterocyclic mesomeric betaine and 1-(1-butyl-3-imidazolio)propane-3-sulfonate (BIm3S). It acts as an N-coordinated ligand. It is used in the chiral separation of amino acids and anionic pharmaceuticals by capillary electrophoresis. It is used for preparation of substituted phenyl-containing imidazolium ionic liquid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-(n-butilo)imidazol se utiliza en la síntesis de una betaína mesomérica heterocíclica y del 1-(1-butil-3-imidazolio)propano-3-sulfonato (BIm3S). Actúa como un ligando coordinado con N. Se utiliza en la separación quiral de aminoácidos y productos farmacéuticos aniónicos por electroforesis capilar. Se emplea para la preparación de líquido iónico de imidazolio que contiene fenilo sustituido.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los materiales incompatibles son los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-(n-Butyl)imidazole
Densidad 0.948
Punto de ebullición 257°C
Temperatura de inflamación 145°C (293°F)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.48
Cantidad 100 g
Número UN UN2690
Beilstein 109499
Información de solubilidad Soluble in Chloroform,Methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.19
Porcentaje de pureza 99%