Learn More
1-Naftil isocianato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10444311 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Código de producto. 10444311
Marca: Thermo Scientific Acros 415410050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 86-84-0 | C11H7NO | 169.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86-84-0
Clave InChI BDQNKCYCTYYMAA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-naphthyl isocyanate, naphthalene, 1-isocyanato, alpha-naphthyl isocyanate, isocyanatonaphthalene, 1-naphthylisocyanate, 1-isocyanato-naphthalene, unii-5lh2p0691e, 1-isocyanatonapthalene, isocyanic acid 1-naphthyl ester, isocyanic acid, 1-naphthyl ester
PubChem CID 66589
Nombre IUPAC 1-isocianatonaftaleno
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2N=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Naphthyl isocyanate
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 4°C
Densidad 1.1800g/mL
Punto de ebullición 269°C to 270°C
Temperatura de inflamación 135°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C11H7NO
Índice de refracción 1.6324 to 1.6344
Cantidad 5 g
Índice Merck 15, 6492
Gravedad específica 1.18
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in toluene,chloroform,ether,decomposes in alcohols
Peso molecular (g/mol) 169.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.18
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Naphthyl isocyanate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.