Learn More
1-Naftil fosfato, monohidrato de sal monosódica, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-Naphthyl phosphate, monosodium salt monohydrate |
Nombre de nota | 98+% |
% mín. CAS | 98.0 |
% máx. CAS | 100.0 |
Punto de fusión | 189.0°C to 191.0°C |
Color | Blanco |
pH | 3.5 to 4.5 (5% aq. soln.) |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98+% |
Envase | Frasco de vidrio |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 1-Naphthyl phosphate, monosodium salt, monohydrate
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.