Learn More
1-Nitro-4-n-propilbenceno, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15408879
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10342-59-3
Fórmula molecular C9H11NO2
Peso molecular (g/mol) 165.19
Número MDL MFCD00051839
Clave InChI SXQBFCVVZIYXHV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-nitro-4-propyl-benzene, 1-nitro-4-n-propylbenzene, 4-nitro-n-propylbenzene, 4-propylnitrobenzene, benzene, 1-nitro-4-propyl, p-nitropropylbenzene, p-propylnitrobenzene, 1-nitro-4-propylbenzol
PubChem CID 82559
Nombre IUPAC 1-nitro-4-propilbenceno
SMILES CCCC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Nitro-4-n-propylbenzene
Punto de fusión -14°C
Punto de ebullición 96°C to 100°C (2 mmHg)
Índice de refracción 1.537
Cantidad 25 g
Número UN UN2810
Beilstein 2043939
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.19
Porcentaje de pureza 96%