Learn More
1-Nitropropano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
Descripción
The solvent of 1-Nitropropane is mainly used coatings, inks and separation processes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El disolvente del 1-nitropropano se utiliza principalmente en revestimientos, tintas y procesos de separación.
Solubilidad
Soluble en agua. (1,4 g/l)
Notas
Almacenar en lugar fresco. Mantenger alejado de agentes oxidantes fuertes.
El disolvente del 1-nitropropano se utiliza principalmente en revestimientos, tintas y procesos de separación.
Solubilidad
Soluble en agua. (1,4 g/l)
Notas
Almacenar en lugar fresco. Mantenger alejado de agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-Nitropropane |
Punto de fusión | -108°C |
Punto de ebullición | 131°C to 132°C |
Temperatura de inflamación | 34°C (93°F) |
Olor | Unpleasant |
Fórmula lineal | CH3CH2CH2NO2 |
Cantidad | 100 g |
Número UN | UN2608 |
Beilstein | 506236 |
Índice Merck | 14,6627 |