Learn More
1-Nonanol, extrapuro, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
CAS | 143-08-8 |
Punto de fusión | -5°C |
Punto de ebullición | 213°C |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Fórmula molecular | C9H20O |
Número MDL | 2990 |
Cantidad | 500 mL |
Sinónimo | 1-nonanol, nonanol, n-nonyl alcohol, nonyl alcohol, pelargonic alcohol, octyl carbinol, 1-hydroxynonane, nonalol, n-nonanol, n-nonan-1-ol |
Clave InChI | ZWRUINPWMLAQRD-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CCCCCCCCCO |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS09_Aquatic_Toxicity.png)
Nombre del producto
- 1-Nonanol
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.