Learn More
1-Nonen-3-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Nonen-3-ol |
| Densidad | 0.84 |
| Punto de ebullición | 192°C to 194°C |
| Temperatura de inflamación | 84°C (183°F) |
| Índice de refracción | 1.442 |
| Cantidad | 5 g |
| Beilstein | 1745976 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 142.24 |
| Porcentaje de pureza | 98% |