Learn More
1-Nonilamina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Description
1-Nonylamine is used as pharmaceutical intermediate. It is also used as a building block.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1-nonilamina se utiliza como intermedio farmacéutico. También se utiliza como compuesto básico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes y dióxido de carbono.
La 1-nonilamina se utiliza como intermedio farmacéutico. También se utiliza como compuesto básico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes y dióxido de carbono.
Specifications
Nombre del producto químico o material | 1-Nonylamine |
Punto de fusión | -1°C |
Densidad | 0.784 |
Punto de ebullición | 200°C to 202°C |
Temperatura de inflamación | 62°C (143°F) |
Olor | Amine-like |
Índice de refracción | 1.433 |
Cantidad | 500 g |
Número UN | UN2735 |
Beilstein | 1733633 |
Show More |