Learn More
1-Octadeceno, téc. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
1-Octadecene is an inexpensive solvent having high boiling point. Due to this property, it replaces the heat transfer fluids such as dowthem A or therminol 66 and used in the synthesis of high quality CdSe quantum dots (nano crystal made up of semiconductor materials). These quantum dots find application in transistors, diode lasers and solar cells. It is also used as a solvent for the synthesis of iron oxide nanospheres.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 1-octadeceno es un disolvente económico con un alto punto de ebullición. Debido a esta propiedad, reemplaza los fluidos de transferencia de calor como el dowthem A o el therminol 66 y se utiliza en la síntesis de puntos cuánticos CdSe de alta calidad (nanocristales compuestos de materiales semiconductores). Estos puntos cuánticos se utilizan en transistores, láseres de diodos y células solares. También se usa como disolvente para la síntesis de nanoesferas de óxido de hierro.
Solubilidad
Miscible con alcohol, acetona y éter. No miscible con agua.
Notas
Evitar la reacción con ácidos fuertes de Lewis o minerales. Deben evitarse los iniciadores radicales libres. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-Octadecene |
Punto de fusión | 15°C to 17°C |
Densidad | 0.789 |
Punto de ebullición | 178°C to 179°C (15 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 154°C (309°F) |
Índice de refracción | 1.444 |
Cantidad | 250 mL |
Beilstein | 1761067 |
Información de solubilidad | Miscible with alcohol,acetone and ether. Immiscible with water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 252.48 |