Learn More
1-Octanesulfonic Acid Sodium Salt, HPLC Grade, J.T. Baker™
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Descripción
- Para la cromatografía de pares de iones de compuestos básicos
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-Octanesulfonic Acid Sodium Salt |
Envase | Frasco de vidrio ámbar de boca ancha |
Cantidad | 25 g |
Gravedad específica | 1L = 0.00kg |
Nombre IUPAC | sodio; sulfonato-1-octano |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 216.27 |
Grado | HPLC |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 1-OCTANESULFONIC ACID SODIUM SALT
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: 1-OCTANESULFONIC ACID SODIUM SALT