Learn More
1-Octanol, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10236803
1-Octanol, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10236803
250 mL, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Código de producto. 10236803
Marca: Thermo Scientific Acros 150632500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-87-5
Fórmula molecular C8H18O
Peso molecular (g/mol) 130.23
Número MDL MFCD00002988
Clave InChI KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-octanol, octanol, octyl alcohol, n-octanol, capryl alcohol, caprylic alcohol, n-octyl alcohol, heptyl carbinol, 1-hydroxyoctane, primary octyl alcohol
PubChem CID 957
ChEBI CHEBI:16188
Nombre IUPAC octan-1-ol
SMILES CCCCCCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Octanol
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -16.0°C
Color Incolora
Densidad 0.8240g/mL
Punto de ebullición 195.0°C
Temperatura de inflamación 81°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)7OH
Índice de refracción 1.4280 to 1.4310
Cantidad 250 mL
Beilstein 01, 418
Índice Merck 15, 6840
Gravedad específica 0.824
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol,chloroform,ether,and mineral oil,soluble in propylene glycol,insoluble in glycerol
Viscosidad 9 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.23
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0464583 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/07/2024 Catalog Number150630025,150632500,150630010,150630250
Número de loteA0464368 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/07/2024 Catalog Number150630025,150632500,150630010,150630250
Número de loteA0463719 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/06/2024 Catalog Number150630025,150632500,150630010,150630250
Número de loteA0460843 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/06/2024 Catalog Number150630025,150632500,150630010,150630250
Número de loteA0462306 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/04/2024 Catalog Number150630025,150632500,150630010,150630250
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Octanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
1-Octanol, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals >