Learn More
1-Octanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11418556
1-Octanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11418556
500 mL
Click to view available options
Cantidad:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Código de producto. 11418556
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15977.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el 1-octanol se utiliza como precursor para la preparación de ésteres, que se emplean en perfumes y aromas. Se utiliza como aditivo alimentario, agente antiespumante y emulsionante en emulsiones antióxido. Está muy presente en la industria química para la síntesis de etoxilatos, sulfatos de alquilo y sulfatos de éter. Se utiliza como disolvente en pinturas, barnices, ceras y revestimientos de superficies, y se emplea principalmente en la química agrícola para inhibir el crecimiento excesivo de las plantas de tabaco.
Solubilidad
miscible con etanol, éter y propilenglicol. Inmiscible con agua.
Notas
incompatible con agentes oxidantes fuertes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-87-5
Fórmula molecular C8H18O
Peso molecular (g/mol) 130.23
Número MDL MFCD00002988
Clave InChI KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-octanol, octanol, octyl alcohol, n-octanol, capryl alcohol, caprylic alcohol, n-octyl alcohol, heptyl carbinol, 1-hydroxyoctane, primary octyl alcohol
PubChem CID 957
ChEBI CHEBI:16188
Nombre IUPAC octan-1-ol
SMILES CCCCCCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Octanol
Punto de fusión °C a 16 °C
Densidad 0.825
Punto de ebullición 193°C to 195°C
Temperatura de inflamación 81°C (177°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula lineal CH3(CH2)7OH
Índice de refracción 1.429
Cantidad 500 mL
Beilstein 1697461
Índice Merck 14,6751
Información de solubilidad Miscible with ethanol,ether and propylene glycol. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.23
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0462306 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/08/2024 Catalog NumberA15977.AP,A15977.0D,A15977.0F
Número de loteA0455836 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/03/2024 Catalog NumberA15977.AP,A15977.0D,A15977.0F
Número de loteA0457508 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/03/2024 Catalog NumberA15977.AP,A15977.0D,A15977.0F
Número de loteA0453932 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/08/2023 Catalog NumberA15977.AP,A15977.0D,A15977.0F
Número de loteA0454684 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/08/2023 Catalog NumberA15977.AP,A15977.0D,A15977.0F
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Octanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 1-octanol
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
1-Octanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >