Learn More
1-Octen-3-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489982
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11489982
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar A12079.09
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 3391-86-4 | C8H16O | 128.215 g/mol
Used as a flavoring agent in cheese and chocolate. Used as a perfuming agent in cosmetic industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Utilizadas como agente aromatizante en el queso y el chocolate. Utilizado como agente de perfumería en la industria cosmética.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar alejado de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en un lugar bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3391-86-4
Fórmula molecular C8H16O
Peso molecular (g/mol) 128.215
Número MDL MFCD00004589
Clave InChI VSMOENVRRABVKN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-octen-3-ol, vinyl amyl carbinol, 1-vinylhexanol, 3-hydroxy-1-octene, amyl vinyl carbinol, mushroom alcohol, matsutake alcohol, vinyl hexanol, pentyl vinyl carbinol, matsuica alcohol
PubChem CID 18827
ChEBI CHEBI:34118
Nombre IUPAC oct-1-en-3-ol
SMILES CCCCCC(C=C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Octen-3-ol
Punto de fusión -49°C
Densidad 0.833
Punto de ebullición 173°C to 175°C
Temperatura de inflamación 61°C (141°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.437
Cantidad 10 g
Beilstein 1744110
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.22
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Octen-3-ol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 1-Octen-3-ol