Learn More
1-Octeno, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
1-Octene acts as a comonomer used in the preparation of polyethylene, especially high-density polyethylene (HDPE) and linear low-density polyethylene(LLDPE) resins. It is also used in organic synthesis, surfactants and plasticizers. Further, it is used in process regulators and viscosity adjustors. In addition to this, it is used in the preparation of linear aldehyde through the oxo synthesis (hydroformylation) to get the nonanal.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
EL 1-octano actúa como un comonómero utilizado en la preparación de polietileno, especialmente polietileno de alta densidad (HDPE) y resinas de polietileno lineal de baja densidad (LLDPE). También se utiliza en síntesis orgánica, surfactantes y plastificantes. Además, se utiliza en reguladores de procesos y ajustadores de viscosidad. Además de esto, se utiliza en la preparación de aldehído lineal a través de la síntesis de oxo (hidroformilación) para obtener el nonanal.
Solubilidad
Miscible con agua, éter, alcohol y acetona.
Notas
Incompatibles con bromo, cloro, ácidos y agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-Octene |
Punto de fusión | -102°C |
Densidad | 0.715 |
Punto de ebullición | 122°C to 123°C |
Temperatura de inflamación | 21°C (70°F) |
Olor | Petroleum-like |
Índice de refracción | 1.409 |
Cantidad | 2500 mL |
Número UN | UN3295 |
Beilstein | 1734497 |