Learn More
1-Octeno 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10424035
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-66-0
Fórmula molecular C8H16
Peso molecular (g/mol) 112.21
Número MDL MFCD00009548
Clave InChI KWKAKUADMBZCLK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-octene, caprylene, n-1-octene, 1-octylene, octylene, alpha-octene, octene-1, 1-caprylene, octene, alpha-octylene
PubChem CID 8125
ChEBI CHEBI:46708
Nombre IUPAC oct-1-eno
SMILES CCCCCCC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Octene
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -102.0°C
Densidad 0.7150g/mL
Punto de ebullición 121.0°C to 123.0°C
Temperatura de inflamación 13°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)5CH=CH2
Índice de refracción 1.4080 to 1.4100
Cantidad 1 L
Beilstein 01, 221
Índice Merck 15, 1766
Gravedad específica 0.715
Información de solubilidad Solubility in water: 4.1 mg/l (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol, acetone, ether, petroleum and, coal-tar solvents, soluble in hydrocarbon solvents
Viscosidad 0.38 mm2/s (40°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.21
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido