Learn More
1-Octeno 99+ %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10772951
1-Octeno 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10772951
100 mL, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Código de producto. 10772951
Marca: Thermo Scientific Acros 301251000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-66-0
Fórmula molecular C8H16
Peso molecular (g/mol) 112.21
Número MDL MFCD00009548
Clave InChI KWKAKUADMBZCLK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-octene, caprylene, n-1-octene, 1-octylene, octylene, alpha-octene, octene-1, 1-caprylene, octene, alpha-octylene
PubChem CID 8125
ChEBI CHEBI:46708
Nombre IUPAC oct-1-eno
SMILES CCCCCCC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Octene
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -102.0°C
Densidad 0.7150g/mL
Punto de ebullición 121.0°C to 123.0°C
Temperatura de inflamación 13°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)5CH=CH2
Índice de refracción 1.4080 to 1.4100
Cantidad 100 mL
Beilstein 01, 221
Índice Merck 15, 1766
Gravedad específica 0.715
Información de solubilidad Solubility in water: 4.1 mg/l (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol, acetone, ether, petroleum and, coal-tar solvents, soluble in hydrocarbon solvents
Viscosidad 0.38 mm2/s (40°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.21
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0467739 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/01/2025 Catalog Number301255000,301250025,301251000,301250100,301250010
Número de loteA0463974 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/06/2024 Catalog Number301255000,301250025,301251000,301250100,301250010
Número de loteA0455612 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number301255000,301250025,301251000,301250100,301250010
Número de loteA0394262 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number301255000,301250025,301251000,301250100,301250010
Número de loteA0403243 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/12/2022 Catalog Number301255000,301250025,301251000,301250100,301250010
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Octene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 1-Octene
RUO – Research Use Only
Título del producto
1-Octeno 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >