Learn More
Ácido 1-octilfosfónico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11339425
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11339425 1 g 1 g
11349425 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11339425
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L18586.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4724-48-5 | C8H19O3P | 194.211 g/mol
1-Octylphosphonic acid is a basic building block and used in the preparation of various pharmaceutical compounds and chemical products. It is supported with calcium hydroxyapatite and used in the dental field as corrosion inhibitor and organic building block. It acts as a corrosion inhibitor in metallic household surfaces such as faucets and drains as well as prevents the rusting of can or dispenser. It is also used in the synthesis of octyl-phosphonic acid dimethyl ester by reacting with iodomethane in presence of CS2 CO3.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-ácido octilfosfónico es un compuesto básico y se utiliza en la preparación de diversos compuestos farmacéuticos y productos químicos. Se apoya con hidroxiapatita de calcio y se utiliza en el campo dental como inhibidor de corrosión y bloque orgánico de construcción. Actúa como un inhibidor de corrosión en superficies metálicas del hogar como grifos y drenajes, así como previene la oxidación de la lata o dispensador. También se utiliza en la síntesis del ácido octil-fosfonico dimetiléster al reaccionar con yodometano en presencia de CS2 CO3.
Solubilidad
Ligeramente soluble en disolventes orgánicos y agua.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4724-48-5
Fórmula molecular C8H19O3P
Peso molecular (g/mol) 194.211
Número MDL MFCD00015841
Clave InChI NJGCRMAPOWGWMW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-octylphosphonic acid, 1-octylphosphonic acid, phosphonic acid, octyl, phosphonic acid, p-octyl, unii-95c2aw87bo, octylphosphonicacid, acmc-209uni, p-octyl-phosphonic acid, octylphosphonic acid, dsstox_cid_24679
PubChem CID 78452
Nombre IUPAC ácido octilfosfónico
SMILES CCCCCCCCP(=O)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Octylphosphonic acid
Punto de fusión 100°C to 102°C
Cantidad 1 g
Beilstein 1764242
Información de solubilidad Slightly soluble in organic solvents and water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.21
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Octylphosphonic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contém: 1-Octylphosphonic acid
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.