Learn More
1-Octino, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Descripción
1-Octyne is widely used in organic reactions such as halogenation, hydration, oxidative cleavage, hydrogenation, hydrohalogenation, nitrile formation, polymerization and substitution reactions. It is used a precursor for the preparation of monohalogen substituted akenes or dihalogen substituted alkanes on treated with hydrogen halides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-octino se utiliza ampliamente en reacciones orgánicas como halogenación, hidratación, escisión oxidativa, hidrogenación, hidrohalogenación, formación de nitrilo, polimerización y reacciones de sustitución. Se usa como precursor para la preparación de aquenos monohalogenados sustituidos o alcanos dihalogenados sustituidos en tratados con haluros de hidrógeno.
Solubilidad
Miscible con alcohol, éter y otros disolventes orgánicos. No miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes. Mantener alejado del calor, las chispas, las fuentes de ignición y el fuego.
El 1-octino se utiliza ampliamente en reacciones orgánicas como halogenación, hidratación, escisión oxidativa, hidrogenación, hidrohalogenación, formación de nitrilo, polimerización y reacciones de sustitución. Se usa como precursor para la preparación de aquenos monohalogenados sustituidos o alcanos dihalogenados sustituidos en tratados con haluros de hidrógeno.
Solubilidad
Miscible con alcohol, éter y otros disolventes orgánicos. No miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes. Mantener alejado del calor, las chispas, las fuentes de ignición y el fuego.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-Octyne |
Punto de fusión | -60°C |
Densidad | 0.746 |
Punto de ebullición | 123°C to 126°C |
Temperatura de inflamación | 17°C (62°F) |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
Fórmula lineal | CH3(CH2)5C≡CH |
Índice de refracción | 1.416 |
Cantidad | 10 g |
Número UN | UN3295 |