Learn More
1-Pentanol, ACS, 99 + %, Thermo Scientific Chemicals
Filtrado a través filtros de 0,2 μ.Adecuado para espectrofotometría, cromatografía
40.10€ - 368.84€
CAS | 71-41-0 |
---|---|
Fórmula molecular | C5H12O |
Peso molecular (g/mol) | 88.15 |
Número MDL | MFCD00002977,MFCD00081734,MFCD01075169 |
Clave InChI | AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 1-pentanol, amyl alcohol, n-amyl alcohol, n-pentanol, pentanol, pentyl alcohol, butylcarbinol, 1-pentyl alcohol, amylol, n-butylcarbinol |
PubChem CID | 6276 |
ChEBI | CHEBI:44884 |
Nombre IUPAC | Pentano-1-ol |
SMILES | CCCCCO |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11327378
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
030898.AK |
250 mL |
40.10€
250 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11337378
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
030898.K2 |
1 L |
102.51€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11317378
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
030898.K7 |
4 L |
368.84€
4 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
1-Pentanol is used as a key starting material in the production of dichloro-acetic acid pentyl ester, 2-methyltetrahydrofuran, di-n-penyl ether (DNPE), pentyl butyrate and amyl acetate. As a solvent, it is used for coating CDs and DVDs. It has been considered to be a replacement for gasoline and diesel fuels due to its combustion properties. Further, it is used as a reagent to prepare derivatives of ferulic acid and caffeic acid, which shows anticancer properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
71-41-0 | |
88.15 | |
AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N | |
6276 | |
Pentano-1-ol |
C5H12O | |
MFCD00002977,MFCD00081734,MFCD01075169 | |
1-pentanol, amyl alcohol, n-amyl alcohol, n-pentanol, pentanol, pentyl alcohol, butylcarbinol, 1-pentyl alcohol, amylol, n-butylcarbinol | |
CHEBI:44884 | |
CCCCCO |
Especificaciones
1-Pentanol | |
-79°C | |
0.812 g/mL | |
49°C (120°F) | |
C5H12O | |
1.4103 | |
UN1105 | |
14,7118 | |
Miscible with water,alcohol,ether,acetone and most organic solvents. | |
CCCCCO | |
88.15 | |
CHEBI:44884 | |
≥99% | |
Líquido |
71-41-0 | |
Incolora | |
136°C to 138°C | |
Mild | |
CH3(CH2)4OH | |
MFCD00002977,MFCD00081734,MFCD01075169 | |
1730975 | |
1-pentanol, amyl alcohol, n-amyl alcohol, n-pentanol, pentanol, pentyl alcohol, butylcarbinol, 1-pentyl alcohol, amylol, n-butylcarbinol | |
AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N | |
Pentano-1-ol | |
6276 | |
88.15 | |
ACS |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H226-H332-H315-H335
Líquido y vapor inflamables.
Nocivo en caso de inhalación.
Provoca irritación cutánea.
Puede irritar las vías respiratorias.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H315-H319-H332-H335.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:3; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:PENTANOLES
missing translation for 'einecsNumber' : 200-752-1
missing translation for 'rtecsNumber' : SB9800000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only