Learn More
1-Penteno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10464463
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-67-1
Fórmula molecular C5H10
Peso molecular (g/mol) 70.14
Número MDL MFCD00003567
Clave InChI YWAKXRMUMFPDSH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-pentene, pentene, propylethylene, pentylene, alpha-amylene, alpha-n-amylene, 1-pentylene, 1-n-pentene, unii-alp8m0lu81, pentene-1
PubChem CID 8004
Nombre IUPAC pent-1-eno
SMILES CCCC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Pentene
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -165.0°C
Color Incolora
Densidad 0.6400g/mL
Punto de ebullición 30.0°C
Temperatura de inflamación −28°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH2CH2CH=CH2
Índice de refracción 1.3704 to 1.3724
Cantidad 500 mL
Beilstein 01,21
Índice Merck 15,7234
Gravedad específica 0.64
Información de solubilidad Solubility in water: 0.15g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol, ether and beznene, soluble in most organic solvents
Viscosidad 0.202 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 70.13
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido