Learn More
1-Penteno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11472728
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Código de producto. 11472728
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A16723.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 109-67-1 | C5H10 | 70.14 g/mol
1-Pentene is used in the preparation of d-xylitol, l-arabinitol and hydrazones of substituted salicylaldehydes. It is also used as a blending agent for of high-octane gasoline. It reacts with p-toluenesulfinate to yield 1-(2-iodo-pentane-1-sulfonyl)-4-methyl-benzene. It is also involved in Gas Chromatography and Liquid Chromatography analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el 1-penteno se utiliza en la preparación de d-xilitol, l-arabinitol e hidrazonas de salicilaldehídos sustituidos. También se utiliza como agente de mezcla para la gasolina de alto octanaje. Reacciona con el p-toluenesulfinato para producir 1-(2-yodo-pentano-1-sulfonil)-4-metil-benceno. También participa en el análisis de cromatografía de gases y de líquidos.
Solubilidad
miscible con etanol, éter etílico, benceno y disolventes orgánicos. Inmiscible con agua.
Notas
incompatible con agentes oxidantes fuertes, agentes reductores, halógenos y ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-67-1
Fórmula molecular C5H10
Peso molecular (g/mol) 70.14
Número MDL MFCD00003567
Clave InChI YWAKXRMUMFPDSH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-pentene, pentene, propylethylene, pentylene, alpha-amylene, alpha-n-amylene, 1-pentylene, 1-n-pentene, unii-alp8m0lu81, pentene-1
PubChem CID 8004
Nombre IUPAC pent-1-eno
SMILES CCCC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Pentene
Punto de fusión -138°C
Densidad 0.64
Punto de ebullición 30°C to 31°C
Temperatura de inflamación −51°C (−60°F)
Índice de refracción 1.3715
Cantidad 25 g
Número UN UN1108
Beilstein 1731629
Índice Merck 14,7122
Información de solubilidad Miscible with ethanol,ethyl ether,benzene and organic solvents. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 70.14
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Pentene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 1-Pentene