Learn More
1-Pentino, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10638324
1-Pentino, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10638324
100 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10638324
Marca: Thermo Scientific 303821000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 627-19-0
Fórmula molecular C5H8
Peso molecular (g/mol) 68.12
Número MDL MFCD00009469
Clave InChI IBXNCJKFFQIKKY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-pentyne, propylacetylene, pentyne, acetylene, propyl, pentin, pentyn, 1-n-pentyne, pent-1-yn-1-yl, acmc-1cuk3
PubChem CID 12309
Nombre IUPAC pent-1-ino
SMILES CCCC#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Pentyne
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -106°C to 105°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.6900g/mL
Punto de ebullición 40.0°C
Temperatura de inflamación <−34°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH2CH2C≡CH
Índice de refracción 1.3840 to 1.3880
Cantidad 100 g
Gravedad específica 0.69
Formula Weight (peso de la fórmula) 68.12
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0461730 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha04/04/2024 Catalog Number303821000,303820250,303820050
Número de loteA0449998 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/05/2023 Catalog Number303821000,303820250,303820050
Número de loteA0451675 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/05/2023 Catalog Number303821000,303820250,303820050
Número de loteA0413241 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Catalog Number303821000,303820250,303820050
Número de loteA0358930 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/12/2022 Catalog Number303821000,303820250,303820050
RUO – Research Use Only
Título del producto
1-Pentino, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >