Learn More
1-Pentino, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11307725
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11307725 5 g 5 g
11317725 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11307725
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L02479.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 627-19-0 | C5H8 | 68.12 g/mol
1-Pentyne has been used in preparation of:lithium acetylides, required for asymmetric synthesis of α,α-dibranched propargyl sulfinamides. It is also used to synthesize 7-hydroxy-10-methoxy-3H-naphtho[2.1-b]pyrans.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-pentino se ha utilizado en la preparación de acetiluros de litio, necesarios para la síntesis asimétrica de sulfinamidas propargílicas α,α-dirramificadas. También se utiliza para sintetizar 7-hidroxi-10-metoxi-3H-nafto[2.1-b]piranos.
Solubilidad
Soluble en agua (1,05 g/l) a 20 °C.
Notas
Almacenar a temperaturas de 2 a 8 °C. Incompatible con agentes oxidantes. Almacenar alejado del calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 627-19-0
Fórmula molecular C5H8
Peso molecular (g/mol) 68.12
Número MDL MFCD00009469
Clave InChI IBXNCJKFFQIKKY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-pentyne, propylacetylene, pentyne, acetylene, propyl, pentin, pentyn, 1-n-pentyne, pent-1-yn-1-yl, acmc-1cuk3
PubChem CID 12309
Nombre IUPAC pent-1-ino
SMILES CCCC#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Pentyne
Punto de fusión -106°C
Densidad 0.692
Punto de ebullición 39°C to 41°C
Temperatura de inflamación −20°C (−4°F)
Olor Unpleasant
Fórmula lineal CH3CH2CH2C≡CH
Índice de refracción 1.386
Cantidad 5 g
Número UN UN3295
Beilstein 1697133
Información de solubilidad Soluble in water. (1.05g/L) at 20°C.
Formula Weight (peso de la fórmula) 68.12
Porcentaje de pureza 99%