Learn More
1-Fenil-2-tiourea, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10616792
1-Fenil-2-tiourea, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10616792
5 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10616792
Marca: Thermo Scientific Acros 207250050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103-85-5
Fórmula molecular C7H8N2S
Peso molecular (g/mol) 152.22
Número MDL MFCD00004933
Clave InChI FULZLIGZKMKICU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-phenylthiourea, 1-phenylthiourea, 1-phenyl-2-thiourea, phenylthiocarbamide, thiourea, phenyl, phenyl-2-thiourea, fenylthiomocovina, urea, 1-phenyl-2-thio, rcra waste number p093, phenyl-thiourea
PubChem CID 676454
ChEBI CHEBI:46261
Nombre IUPAC feniltiourea
SMILES NC(=S)NC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Phenyl-2-thiourea
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 148°C to 150°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5NHCSNH2
Cantidad 5 g
Beilstein 12, 388
Índice Merck 15, 7424
Información de solubilidad Solubility in water: 1g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,aq.ether,naoh,ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.21
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
1-Fenil-2-tiourea, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >