Learn More
1-Propanol ≥ 99,0 %, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Código de producto. 10280901
1 l
Click to view available options
1 l
Reactivo de laboratorio
Especificaciones
Punto de fusión -127°C
CAS 71-23-8
Color Máx. 10 (APHA)
Densidad 0.8053 g/cm³ (20°C)
Punto de ebullición 97°C (1013 hPa)
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 15°C
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo min. 99%
Residuos después de la evaporación max. 0.005%
Fórmula molecular C3H8O
Número MDL MFCD00002941
Agua max. 0.1%
Clave InChI BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCO
Nombre IUPAC propano-1-ol
Peso molecular (g/mol) 60.10
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Título del producto
1-Propanol ≥ 99,0 %, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™ >