Learn More
1-propanol, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10592944
1-propanol, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10592944
1 L
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
Código de producto. 10592944
Marca: Thermo Scientific Acros 396940010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71-23-8
Fórmula molecular C3H8O
Peso molecular (g/mol) 60.10
Número MDL MFCD00002941
Clave InChI BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
PubChem CID 1031
ChEBI CHEBI:28831
Nombre IUPAC propano-1-ol
SMILES CCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Propanol
Punto de fusión -127.0°C
Nombre de nota Extra Dry
% mín. CAS 99.4
% máx. CAS 100.0
Densidad 0.8000g/mL
Punto de ebullición 97.0°C
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 15°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.3840 to 1.3860
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5%
Residuos después de la evaporación 0.001 % max.
Gravedad específica 0.8
Fórmula lineal CH3CH2CH2OH
Viscosidad 2.2 mPa.s (20°C)
Agua 0.005% Max. (Coulometric)
Índice Merck 15, 7955
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether, soluble in many organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.1
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Extra seco
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Propanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
RUO – Research Use Only
Título del producto
1-propanol, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals >