Learn More
1-propanol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11498727
1-propanol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11498727
500 mL
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2500 mL
Código de producto. 11498727
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A19902.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
1-Propanol is used as a solvent and an entrainer in azeotropic distillation. It is used as a precursor to prepare propyl acetate, propylamide and propyl halides by reacting with acetic acid, ammonia and halogens respectively. It is actively used as a solvent in inks for flexographic printing, which is a technique used for printing. It is added to cleaners, floor polishes and metal degreasing fluids and is used as an additional solvent in the manufacture of adhesives. It enhances the drying characteristics of alkyd resins, electrodeposition paints and baking finishes in coating industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-propanol se utiliza como disolvente y aditivo en la destilación azeotrópica. Se utiliza como precursor para preparar acetato de propilo, propilamida y haluros de propilo mediante la reacción con ácido acético, amoníaco y halógenos respectivamente. Se utiliza activamente como disolvente en las tintas para la impresión flexográfica, técnica utilizada para la impresión. Se añade a los limpiadores, abrillantadores y fluidos desengrasantes metálicos, y se utiliza como disolvente adicional en la fabricación de adhesivos. Mejora las características de secado de las resinas alquídicas, pinturas de electrodeposición y acabados de hornear en la industria de los revestimientos.
Solubilidad
Miscible con agua, alcoholes, cetonas, aldehídos, éteres, glicoles, hidrocarburos aromáticos y alifáticos.
Notas
Altamente inflamable. Incompatible con metales alcalinos, tierras alcalinas, aluminio, agentes oxidantes, compuestos nitrosos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71-23-8
Fórmula molecular C3H8O
Peso molecular (g/mol) 60.10
Número MDL MFCD00002941
Clave InChI BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcoholMostrar másMostrar menos
PubChem CID 1031
ChEBI CHEBI:28831
Nombre IUPAC propano-1-ol
SMILES CCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Propanol
Punto de fusión -127°C
Densidad 0.804
Punto de ebullición 97°C
Cantidad 500 mL
Temperatura de inflamación 15°C (59°F)
Olor Alcohol-like
Índice de refracción 1.385
Número UN UN1274
Beilstein 1098242
Índice Merck 14,7842
Información de solubilidad Miscible with water,alcohols,ketones,aldehydes,ethers,glycols,aromatic and aliphatic hydrocarbons.
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.1
Porcentaje de pureza ≥99%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10253059 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/11/2024 Catalog NumberA19902.AP,A19902.0F
Número de lote10229156 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/08/2024 Catalog NumberA19902.AP,A19902.0F
Número de lote10240911 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/05/2022 Catalog NumberA19902.AP,A19902.0F
Número de lote10182695 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberA19902.AP,A19902.0F
Número de lote10213630 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberA19902.AP,A19902.0F
RUO – Research Use Only
Título del producto
1-propanol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >