Learn More
1-propanol, ACS, > 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11410630
1-propanol, ACS, > 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11410630
500 mL
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
4 L
4 x 4 L
Código de producto. 11410630
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043848.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
1-Propanol is used as a solvent and an entrainer in azeotropic distillation. It is used as a precursor to prepare propyl acetate, propylamide and propyl halides by reacting with acetic acid, ammonia and halogens respectively. It is actively used as a solvent in inks for flexographic printing, which is a technique used for printing. It is added to cleaners, floor polishes and metal degreasing fluids and is used as an additional solvent in the manufacture of adhesives. It enhances the drying characteristics of alkyd resins, electrodeposition paints and baking finishes in coating industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71-23-8
Fórmula molecular C3H8O
Peso molecular (g/mol) 60.10
Número MDL MFCD00002941
Clave InChI BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcoholMostrar másMostrar menos
PubChem CID 1031
ChEBI CHEBI:28831
Nombre IUPAC propano-1-ol
SMILES CCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Propanol
Punto de fusión °C to 127°C
Nombre de nota In ACS analysis
Color Incolora
Densidad 0.804 g/cm3 at 20°C
Punto de ebullición 97°C
Cantidad 500 mL
Temperatura de inflamación 15°C (59°F)
Punto de ignición 824°C (1515°F)
Olor Alcohol-like
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.385
Intervalo de porcentaje de ensayo >99.5%
Presión de vapor 10mm Hg at 14°C
Beilstein 1098242
Información de solubilidad Miscible with water,alcohols,ketones,aldehydes,ethers,glycols,aromatic and aliphatic hydrocarbons.
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.1
Grado ACS
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteN28L025 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha03/03/2025 Catalog Number043848.AP,043848.K7,043848.M6,043848.K2
Número de loteN27L037 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha03/03/2025 Catalog Number043848.AP,043848.K7,043848.M6,043848.K2
Número de loteM22L007 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/01/2025 Catalog Number043848.AP,043848.K7,043848.M6,043848.K2
Número de loteS30I727 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/12/2024 Catalog Number043848.AP,043848.K7,043848.M6,043848.K2
Número de loteX27H066 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/11/2024 Catalog Number043848.AP,043848.K7,043848.M6,043848.K2
RUO – Research Use Only
Título del producto
1-propanol, ACS, > 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals >