Learn More
1-Propanol, para HPLC, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10791464
1-Propanol, para HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10791464
2.5 L, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10791464
Marca: Thermo Scientific Acros 389600025
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71-23-8
Fórmula molecular C3H8O
Peso molecular (g/mol) 60.10
Número MDL MFCD00002941
Clave InChI BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
PubChem CID 1031
ChEBI CHEBI:28831
Nombre IUPAC propano-1-ol
SMILES CCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Propanol
Punto de fusión -127.0°C
Absorbancia 0.05 max. (1 cm cell vs HPLC−grade water) at 250nm, 0.3 max. (1 cm cell vs HPLC−grade water) at 220nm, 0.7 max. (1 cm cell vs HPLC−grade water) at 210nm
Color Incolora
Densidad 0.8000g/mL
Punto de ebullición 97.0°C
Cantidad 2.5 L
Temperatura de inflamación 15°C
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.3840 to 1.3860
Gravedad específica 0.8
Fórmula lineal CH3CH2CH2OH
Viscosidad 2.2 mPa.s (20°C)
Índice Merck 15, 7955
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether, soluble in many organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.1
Porcentaje de pureza ≥99.8%
Grado HPLC
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0468185 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number389600025,389600010
Número de loteA0468184 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number389600025,389600010
Número de loteA0467135 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/10/2024 Catalog Number389600025,389600010
Número de loteA0458966 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/01/2024 Catalog Number389600025,389600010
Número de loteA0456044 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/09/2023 Catalog Number389600025,389600010
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Propanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: n-Propanol
RUO – Research Use Only
Título del producto
1-Propanol, para HPLC, Thermo Scientific Chemicals >