Learn More
1-Propanol, puriss. p.a., ACS Reagent, ≥99.5% (GC), Honeywell™ Riedel-de Haën™ Código de producto.: 15623990
1-Propanol, puriss. p.a., ACS Reagent, ≥99.5% (GC), Honeywell™ Riedel-de Haën™
BIOPHARMA
Código de producto. 15623990
6 x 1 L, Frasco de polietileno
Click to view available options
Cantidad:
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Envase:
Frasco de polietileno
Poly Bottle
Código de producto. 15623990
Marca: Honeywell-Riedel-de Haen 335386X1L
Solicitar formato a granel o personalizado
Puriss. P.a., React. farmacopea Eur.,≥ 99,5% (GC)
  • Honeywell Riedel-de Haen tiene más de 200 años de historia en la producción de productos químicos de alta pureza
  • Es la marca líder que ofrece disolventes de alta pureza para aplicaciones específicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71-23-8
Fórmula molecular C3H8O
Peso molecular (g/mol) 60.10
Número MDL MFCD00002941
Clave InChI BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
PubChem CID 1031
ChEBI CHEBI:28831
Nombre IUPAC propano-1-ol
SMILES CCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Propanol
Punto de fusión -127°C
Color Incolora
Densidad 0.804g/mL at 25°C
Punto de ebullición 97°C
Cantidad 6 x 1 L
Límite de explosión 0.137
Temperatura de inflamación 22°C (71.6°F)
Punto de ignición 700°F
Olor Alcohol-like
Envase Frasco de polietileno
Índice de refracción n20/D 1.384
Fórmula lineal CH3CH2CH2OH
Presión de vapor 14.9mmHg (20°C), 10mmHg (147°C)
Número UN UN1274
Beilstein 1098242
Información de solubilidad Soluble in water and most organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.1g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.5% (GC)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Propanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: propan-1-ol
Título del producto
1-Propanol, puriss. p.a., ACS Reagent, ≥99.5% (GC), Honeywell™ Riedel-de Haën™ >