Learn More
1-Propanol, purum, Honeywell
Código de producto. 15682510 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
20 kg
160 kg
Tamaño de la unidad:
1 litro
160 Kg
2.50 litro
20 Kg
15682510 20 kg 20 Kg
15662510 1 L 1 litro
15672510 2.5 L 2.50 litro
15652510 160 kg 160 Kg
4 options
Código de producto. 15682510
Marca: Honeywell Research Chemicals 2413520KG
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 71-23-8
Fórmula molecular C3H8O
Peso molecular (g/mol) 60.10
Número MDL MFCD00002941
Clave InChI BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
PubChem CID 1031
ChEBI CHEBI:28831
Nombre IUPAC propano-1-ol
SMILES CCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Propanol
Densidad 0.804g/mL at 25°C
Cantidad 20 kg
Límite de explosión 0.137
Temperatura de inflamación 22°C (71.6°F)
Punto de ignición 700°F
Fórmula lineal CH3CH2CH2OH
Presión de vapor 10mmHg (147°C), 14.9mmHg (20°C)
Número UN 1274
Beilstein 1098242
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.1g/mol
Porcentaje de pureza ≥99% (GC)
Grado purum