Learn More
1-Propilamina, > 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11358068
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
Código de producto. 11358068
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 036635.AK
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 107-10-8 | C3H9N | 59.112 g/mol
1-Propylamine is used in chemical analysis and to make other chemicals. It is used as finishing agent of drugs, paints, rubber, fiber, textile and resin. Also it can be used as petroleum additive and preservative. It is used in the production of fiber and engineering plastics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-10-8
Fórmula molecular C3H9N
Peso molecular (g/mol) 59.112
Número MDL MFCD00008205
Clave InChI WGYKZJWCGVVSQN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo propylamine, 1-propanamine, 1-propylamine, propanamine, n-propylamine, 1-aminopropane, monopropylamine, mono-n-propylamine, propyl amine, n-propyl amine
PubChem CID 7852
ChEBI CHEBI:39870
Nombre IUPAC Propano-1-amina
SMILES CCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Propylamine
Punto de fusión °C to 83°C
Densidad 0.719 g/mL
Punto de ebullición 48°C to 49°C
Temperatura de inflamación -12°C (10°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo >99+%
Índice de refracción 1.389
Cantidad 250 mL
Número UN UN1277
Beilstein 1098243
Sensibilidad Air Sensitive
Índice Merck 14,7843
Información de solubilidad Fully miscible with water. Highly soluble in ethanol and acetone,soluble in benzene and chloroform and slightly soluble in carbon tetrachloride.
Formula Weight (peso de la fórmula) 59.11
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Líquida
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • n-Propylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 1-Propanamine