Learn More
Ácido 1-pirenobutírico, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10321691
Ácido 1-pirenobutírico, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10321691
5 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10321691
Marca: Thermo Scientific Acros 418510050
Solicitar formato a granel o personalizado
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3443-45-6
Fórmula molecular C20H16O2
Peso molecular (g/mol) 288.35
Número MDL MFCD00004141
Clave InChI QXYRRCOJHNZVDJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-pyrenebutyric acid, 4-pyren-1-yl butanoic acid, 1-pyrenebutanoic acid, 1-pyrenylbutyric acid, pyrene-3-butyric acid, pyrenebutanoic acid, pyrene-1-butyric acid, pyrenebutyric acid, 4-1-pyrenyl butyric acid, gamma-3-pyrenyl butyric acid
PubChem CID 76977
Nombre IUPAC ácido 4-piren-1-ilbutanoico
SMILES OC(=O)CCCC1=CC=C2C=CC3=CC=CC4=CC=C1C2=C34
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Pyrenebutyric acid
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 97.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 185.0°C to 190.0°C
Color Beige amarillento o amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: negligible
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.34
Porcentaje de pureza 97+%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0461176 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/03/2024 Catalog Number418510010,418510050
Número de loteA0460045 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/02/2024 Catalog Number418510010,418510050
Número de loteA0425781 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number418510010,418510050
Número de loteA0452584 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/04/2023 Catalog Number418510010,418510050
Número de loteA0408041 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/11/2021 Catalog Number418510010,418510050
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Pyrenebutyric acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Ácido 1-pirenobutírico, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals >