Learn More
Ácido 1-pirimidin-2-il-piperidina-4-carboxílico, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-Pyrimidin-2-yl-piperidine-4-carboxylic acid |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 207.23 |
Porcentaje de pureza | 97% |