Learn More
Uvex™ Sandalias de seguridad 1 S1 SRC
Las sandalias de seguridad UVEX 1 ofrecen una protección y un soporte óptimos para los movimientos individuales del cuerpo humano.Las sandalias se han diseñado sobre la base de las últimas investigaciones fisiológicas y tecnologías innovadoras, para reducir las tensiones relacionadas con el trabajo en el sistema musculoesquelético y optimizar el bienestar del usuario.
135.00€
Especificaciones
Color | Negro, Gris |
---|---|
Material de revestimiento | Malla de distancia |
Material | Microvelour |
Material de la suela | Poliuretano de doble densidad (PU) |
Material del dedo del pie | Compuesto |
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15371063
|
Uvex™
8542839 |
11 cm | 39 |
135.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15391063
|
Uvex™
8542841 |
11 cm | 41 |
135.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15301073
|
Uvex™
8542842 |
11 cm | 42 |
135.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15331073
|
Uvex™
8542845 |
11 cm | 45 |
135.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15341073
|
Uvex™
8542846 |
11 cm | 46 |
135.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15351073
|
Uvex™
8542847 |
11 cm | 47 |
135.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15371073
|
Uvex™
8542849 |
11 cm | 49 |
135.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Las sandalias proporcionan una protección y un soporte óptimos para los movimientos individuales del cuerpo humano
- Diseñados sobre la base de las últimas investigaciones fisiológicas y tecnologías innovadoras, para reducir las tensiones relacionadas con el trabajo en el sistema musculoesquelético y optimizar el bienestar del usuario
- Suela exterior de diseño ergonómico fabricada con poliuretano de doble densidad para una excelente resistencia antideslizante
- Clase de protección S1 de acuerdo con EN ISO 20345:2011 con marcado adicional para una excelente resistencia al deslizamiento (SRC)
- Puntera Uvex Xenova™ 100 % sin metal: compacta, formada anatómicamente, sin conducción térmica y con buena estabilidad lateral
- Fabricada con materiales sintéticos, lo que la hace apta para personas alérgicas al cromo
- Todos los materiales de la suela sin siliconas, plastificantes y otras sustancias que deterioran la humectación de la pintura
- Cumple la especificación ESD con resistencia de drenaje inferior a 35 megaohmios
- Adecuados para ajustes ortopédicos y plantillas de Uvex Medicare
- Dos correas de velcro para ajustar la anchura individual
Especificaciones
Negro, Gris | |
Microvelour | |
Compuesto | |
S1 |
Malla de distancia | |
Poliuretano de doble densidad (PU) | |
Unisex |