Learn More
uvex Zapatos de seguridad 1 S2 SRC
Los zapatos de seguridad UVEX 1 ofrecen una protección y un soporte óptimos para los movimientos individuales del cuerpo humano.Los zapatos se han diseñado sobre la base de las últimas investigaciones fisiológicas y tecnologías innovadoras, para reducir las tensiones relacionadas con el trabajo en el sistema musculoesquelético y optimizar el bienestar del usuario.
135.00€ - 140.00€
Especificaciones
Color | Negro, Amarillo |
---|---|
Material de encaje | Elástico |
Material | Microvelour |
Material de la suela | Poliuretano de doble densidad (PU) |
Material del dedo del pie | Compuesto |
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15321193
|
uvex
8544738 |
10 cm | 38 |
140.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15361193
|
uvex
8544742 |
10 cm | 42 |
135.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15321203
|
uvex
8544748 |
10 cm | 48 |
140.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15371203
|
uvex
8544835 |
11 cm | 35 |
140.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15321223
|
uvex
8544850 |
11 cm | 50 |
140.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15331223
|
uvex
8544851 |
11 cm | 51 |
140.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15341223
|
uvex
8544852 |
11 cm | 52 |
140.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15341173
|
uvex
8544038 |
14 cm | 38 |
140.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15341183
|
uvex
8544048 |
14 cm | 48 |
140.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Los zapatos proporcionan una protección y un soporte óptimos para los movimientos individuales del cuerpo humano
- Diseñados sobre la base de las últimas investigaciones fisiológicas y tecnologías innovadoras, para reducir las tensiones relacionadas con el trabajo en el sistema musculoesquelético y optimizar el bienestar del usuario
- Suela exterior de diseño ergonómico fabricada con poliuretano de doble densidad para una excelente resistencia antideslizante
- Clase de protección S2 de acuerdo con EN ISO 20345:2011 con marcado adicional para una excelente resistencia al deslizamiento (SRC)
- Puntera Uvex Xenova™ 100 % sin metal: compacta, formada anatómicamente, sin conducción térmica y con buena estabilidad lateral
- Plantilla cómoda extraíble y antiestática con un sistema de transporte de humedad y absorción de impactos adicional alrededor del talón y en la parte delantera
- Todos los materiales de la suela sin siliconas, plastificantes y otras sustancias que deterioran la humectación de la pintura
- Fabricada con materiales sintéticos, lo que la hace apta para personas alérgicas al cromo
- Cumple la especificación ESD con resistencia de drenaje inferior a 35 megaohmios
- Adecuados para ajustes ortopédicos y plantillas de Uvex Medicare
- Cordones elásticos para un ajuste individual rápido: también se proporcionan cordones normales
Especificaciones
Negro, Amarillo | |
Microvelour | |
Compuesto | |
Trainers | |
S2 |
Elástico | |
Poliuretano de doble densidad (PU) | |
Unisex | |
No | |
ESD Safety Shoe |