Learn More
Uvex™ Zapato 1 Sport Blanco NC O2 FO SRC, W11
With a lightweight design, high-tech materials, and ergonomically designed outsole, the Uvex 1 Sport White NC Shoe is the ideal companion for the working day and beyond. The hydrophobic upper ensures optimized climate control, and reliably protects the wearer against liquids and other contaminants.
Marca:  Uvex™ 6571835
104.88 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23255" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.75510kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17883220
  • 115.00€ / 1 par
Fecha estimada de envío: 02-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Zapato de trabajo O2 moderno, ultraligero y flexible sin puntera de protección
  • Los materiales superiores hidrófobos proporcionan una protección fiable contra líquidos y contaminantes, y son fáciles de limpiar
  • Lavables hasta 30 °C
  • Fabricado con materiales sintéticos, aptos para personas alérgicas al cromo
  • Todos los materiales de la suela están libres de silicona, plastificadores y otras sustancias que interfieren con agentes humidificantes
  • La nueva e innovadora tecnología de suela Uvex i-PUREnrj proporciona excelentes propiedades de absorción de impactos en la parte delantera del pie y el talón, así como una excelente energía de rebote en toda la entresuela
  • Cumple con la especificación ESD con resistencia a volumen de menos de 35 megaohmios
  • Suela exterior de diseño ergonómico fabricada con poliuretano de doble densidad con excelente resistencia antideslizante
  • La extraordinaria comodidad para el usuario es el resultado de las láminas recientemente desarrolladas y los materiales transpirables optimizados para el clima
  • Construcción prácticamente sin costuras con materiales de alta tecnología para eliminar los puntos de presión
  • Plantilla cómoda extraíble y antiestática con un sistema de transporte de humedad y absorción de impactos adicional alrededor del talón y en la parte delantera
  • Acolchado suave en el cuello y la lengüeta
  • Fabricados en parte con materiales reciclados para conservar los recursos
  • Libre de cualquiera de las sustancias nocivas enumeradas en nuestra lista de sustancias peligrosas prohibidas
Especificaciones
Especificaciones
Blanco
EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC EN ISO 20347:2022 O2 FO SR
Anchura estándar
35
Unisex