Learn More
1-terc-Butil-3-etilbenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-tert-Butyl-3-ethylbenzene |
| Densidad | 0.86 |
| Punto de ebullición | 205°C |
| Olor | Mild |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 1-t-butyl-3-ethylbenzene, 1-tert-butyl-3-ethylbenzene, benzene, 1-1,1-dimethylethyl-3-ethyl, benzene,1-1,1-dimethylethyl-3-ethyl, butylethylbenzene, m-tert-butyl-ethylbenzene, acmc-1cb13, 1-tert-butyl-3-ethyl-benzene, 1-1,1-dimethylethyl-3-ethylbenzene, 1-tert-butyl-3-ethylbenzene 5g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 162.27 |
| Porcentaje de pureza | 98% |