Learn More
1-Tetradecanol, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11414150
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
1-Tetradecanol is used as an ingredient in cosmetics such as cold creams. It is an active intermediate in the chemical synthesis of sulfated alcohol. It is also employed in the fabrication of temperature-regulated drug release system based on phase-change materials. It plays a vital role in filling the hollow interiors of gold nanocages in the fabrication of new theranostic system, which has unique feature of photoacoustic imaging.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-tetradecianol se utiliza como ingrediente en cosméticos, como cremas frías. Es un intermediario activo en la síntesis química del alcohol sulfatado. También se emplea en la fabricación de un sistema de liberación de fármacos regulado por la temperatura y basado en materiales de cambio de fase. Desempeña un papel vital a la hora de rellenar los interiores huecos de las nanojaulas de oro en la fabricación de un nuevo sistema teranóstico, que tiene una función única de obtención de imágenes fotoacústicas.
Solubilidad
No soluble en agua. Soluble en éter dietílico. Ligeramente soluble en etanol.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, cloruros ácidos y anhídridos ácidos. Almacenar en lugar fresco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-72-1
Fórmula molecular C14H30O
Peso molecular (g/mol) 214.39
Número MDL MFCD00004757
Clave InChI HLZKNKRTKFSKGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-tetradecanol, myristyl alcohol, tetradecanol, tetradecyl alcohol, n-tetradecanol, myristic alcohol, n-tetradecyl alcohol, lanette k, loxanol v, lanette wax ks
PubChem CID 8209
ChEBI CHEBI:77417
Nombre IUPAC Tetradecano-1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Tetradecanol
Punto de fusión 37°C to 40°C
Densidad 0.823
Punto de ebullición 289°C
Temperatura de inflamación 141°C (285°F)
Cantidad 100 g
Beilstein 1742652
Índice Merck 14,6334
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in diethyl ether. Slightly soluble in ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.39
Porcentaje de pureza ≥97%