Learn More
1-Tetradecilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10215000
1-Tetradecilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10215000
10 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10215000
Marca: Thermo Scientific Acros 138100100
Solicitar formato a granel o personalizado
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2016-42-4
Fórmula molecular C14H31N
Peso molecular (g/mol) 213.41
Clave InChI PLZVEHJLHYMBBY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetradecylamine, 1-tetradecylamine, myristylamine, 1-tetradecanamine, n-tetradecylamine, 1-aminotetradecane, tetradecanamine, armeen 14, monotetradecylamine, alamine 5dMostrar másMostrar menos
PubChem CID 16217
Nombre IUPAC tetradecan-1-amina
SMILES CCCCCCCCCCCCCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Tetradecylamine
Punto de fusión 37°C to 42°C
Color Rosa a blanco
Densidad 0.9930g/mL
Punto de ebullición 291°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)13NH2
Índice de refracción 1.5045 to 1.5065
Cantidad 10 g
Beilstein 04, 201
Gravedad específica 0.993
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.41
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Cristales o sólido de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0459314 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/01/2024 Catalog Number138100500,138100050,138100100
Número de loteA0395399 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Catalog Number138100500,138100050,138100100
Número de loteA0431238 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/12/2022 Catalog Number138100500,138100050,138100100
Número de loteA0431237 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/12/2022 Catalog Number138100500,138100050,138100100
Número de loteA0422442 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/03/2022 Catalog Number138100500,138100050,138100100
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Tetradecylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Título del producto
1-Tetradecilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >