Learn More
1-Tridecino. 97 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11337725
1-Tridecino. 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11337725
5 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Código de producto. 11337725
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L02481.06
Solicitar formato a granel o personalizado
It finds its application in the synthesis of unsaturated fatty acids and in the stereoselective synthesis of d-erythro- and l-threo-sphinganines via palladium-catalyzed equilibration and Suzuki coupling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en la síntesis de ácidos grasos no saturados y en la síntesis estereoselectiva de d-eritro- y l-trio-esfinganinas a través de equilibración catalizada por paladio y acoplamiento de Suzuki.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener las fuentes de ignición alejadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26186-02-7
Fórmula molecular C13H24
Peso molecular (g/mol) 180.34
Número MDL MFCD00015074
Clave InChI GZEDKDBFUBPZNG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-tridecyne, tridecyne, acmc-1cinm
PubChem CID 117754
Nombre IUPAC tridec-1-ino
SMILES CCCCCCCCCCCC#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Tridecyne
Densidad 0.78
Punto de ebullición 116°C to 118°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 75°C (167°F)
Fórmula lineal CH3(CH2)10C≡CH
Índice de refracción 1.438
Cantidad 5 g
Beilstein 1744658
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.34
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteU30E064 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog NumberL02481.03,L02481.06
Número de loteJ03X028 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog NumberL02481.03,L02481.06
Número de loteD10Z002 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/12/2021 Catalog NumberL02481.03,L02481.06
Número de loteS29D004 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/12/2021 Catalog NumberL02481.03,L02481.06
Número de loteI15U006 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/12/2021 Catalog NumberL02481.03,L02481.06
RUO – Research Use Only
Título del producto
1-Tridecino. 97 %, Thermo Scientific Chemicals >