Learn More
1-(Trifluoroacetil)imidazol, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11312675
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
11312675 50 g 50 g
11302675 10 g 10 g
2 options
Código de producto. 11312675
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L00135.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1546-79-8 | C5H3F3N2O | 164.087 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1546-79-8
Fórmula molecular C5H3F3N2O
Peso molecular (g/mol) 164.087
Número MDL MFCD00014501
Clave InChI SINBGNJPYWNUQI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-trifluoroacetyl imidazole, n-trifluoroacetylimidazole, 1-trifluoroacetyl-1h-imidazole, 1h-imidazole, 1-trifluoroacetyl, unii-8c6041ow3i, tfai, 2,2,2-trifluoro-1-1h-imidazol-1-yl ethanone, n-trifluoroacetyl imidazole, 2,2,2-trifluoro-1-imidazol-1-yl ethanone, 2,2,2-trifluoro-1-1h-imidazol-1-yl ethan-1-one
PubChem CID 73767
Nombre IUPAC 2,2,2-trifluoro-1-imidazol-1-iletanona
SMILES C1=CN(C=N1)C(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(Trifluoroacetyl)imidazole
Densidad 1.441
Punto de ebullición 45°C to 46°C (14 mmHg)
Temperatura de inflamación 45°C (113°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.424
Cantidad 50 g
Número UN UN1993
Beilstein 608904
Sensibilidad Moisture sensitive; May form a precipitate
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.09
Porcentaje de pureza ≥98%