Learn More
Cadence Science™ Adaptador Luer PEEK de 1 vía
60.00€ - 142.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Adaptador Luer de 1 vía |
---|---|
Certificaciones/conformidad | ISO 594 |
Material | PEEK |
Código de producto | Marca | Para utilizar con | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11736619
|
Cadence Science™
3608 |
Rosca métrica interna M6 para Luer Lock macho |
61.45€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11746609
|
Cadence Science™
3602 |
Rosca estándar de 1/4 a 28 para Luer Lock macho (giro) |
60.10€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15830155
|
Cadence Science™
3603 |
Rosca estándar de 1/4 a 28 para Luer Lock hembra | N/A | ||||||
11756609
|
Cadence Science™
3603 |
Rosca estándar de 1/4 a 28 para Luer Lock hembra |
61.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11786609
|
Cadence Science™
3605 |
Rosca estándar interna de 10 a 32 para Luer Lock hembra |
61.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11706619
|
Cadence Science™
3606 |
Rosca estándar de 10 a 32 para Luer Lock macho |
61.45€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11786619
|
Cadence Science™
3609 |
Rosca métrica interna M6 para Luer Lock hembra |
61.95€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11726619
|
Cadence Science™
3607 |
Rosca estándar de 10 a 32 para Luer Lock hembra | N/A | ||||||
11796619
|
Cadence Science™
3610 |
Rosca métrica M6 | N/A | ||||||
11706629
|
Cadence Science™
3611 |
Rosca métrica M6 para Luer Lock hembra |
60.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
Adaptador Luer de 1 vía | |
ISO 594 | |
PEEK |