Learn More
BINDER™ Ampliación de garantía de 1 año
Ampliación de garantía de 1 año: la garantía se amplía 1 año a partir de la fecha de entrega. Se excluyen las piezas de desgaste
621.00€ - 1550.00€
Especificaciones
Descripción | Ampliación de garantía de 1 año: la garantía se amplía en 1 año a partir de la fecha de entrega y se excluyen las piezas de desgaste |
---|---|
Duración | 1 años |
Garantía y oferta de servicio | Extended Warranty |
Tipo de producto | Ampliación de garantía de 1 año |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
17079833
|
BINDER™
DL50-0010 |
Cámaras BINDER series B, BD, BD-S, BF, E, ED, ED-S, FD, FD-S, FED, FP, KB, KT, M |
621.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
17089833
|
BINDER™
DL50-0020 |
Cámaras BINDER series VD, VDL |
851.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
17099833
|
BINDER™
DL50-0030 |
Cámaras BINDER series KBW, KBWF, KBF, KBF P, KBF LQC, KMF, KBF-S |
1245.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
17009843
|
BINDER™
DL50-0040 |
Cámaras BINDER series MK, MKF, MKT, MKFT |
1550.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Garantía ampliada un año a partir de la fecha de entrega
- Se excluyen las piezas de desgaste
Especificaciones
Ampliación de garantía de 1 año: la garantía se amplía en 1 año a partir de la fecha de entrega y se excluyen las piezas de desgaste | |
1 años | |
Extended Warranty | |
Ampliación de garantía de 1 año |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
BINDER™ Ampliación de garantía de 1 año