Learn More
Ácido 10-(1-naftil)antraceno-9-borónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15469617
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15469617 250 mg 250 miligramos
15459617 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15469617
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H52842.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 400607-46-7
Fórmula molecular C24H17BO2
Peso molecular (g/mol) 348.21
Número MDL MFCD11977302
Clave InChI ASQXKNXJNDLXQV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 10-naphthalen-1-yl anthracen-9-yl boronic acid, 10-1-naphthalenyl-9-anthracenyl boronic acid, 10-naphthalene-1-yl-9-anthracene boronic acid, 10-1-naphthyl anthracene-9-boronic acid, 10-naphthalen-1-yl anthracen-9-ylboronic acid, 10-napthalene-1-yl-9-anthracene boronic acid, 10-1-naphthyl-9-anthryl boronic acid, 10-1-naphthyl anthracene-9-ylboronic acid
PubChem CID 23088558
Nombre IUPAC ácido (10-naftalen-1-ilantracen-9-il)borónico
SMILES OB(O)C1=C2C=CC=CC2=C(C2=CC=CC=C12)C1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 10-(1-Naphthyl)anthracene-9-boronic acid
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.21
Porcentaje de pureza 97%