Learn More
Velp Scientifica™ Herramienta dispensadora de 10 a 8000 ml
Estator y rotor intercambiables que son flexibles, rápidos y fáciles de usar La herramienta dispensadora de 10 a 8000 ml Velp Scientifica™ es un instrumento apto para una amplia gama de usos que garantiza un rendimiento y una seguridad excelentes.
685.00€ - 730.00€
Especificaciones
Intervalo de volumen (métrico) De 10 ml a 8 l
Diámetro (métrico) Rotor: 23 mm, estátor: 30 mm
Longitud de inmersión Entre 40 y 175 mm
Longitud (métrico) 220 mm
Para utilizar con (equipo) Homogeneizador OV5
Ver más especificaciones
Productos 8
Código de producto Marca Para utilizar con (aplicación) Modelo Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Para utilizar con (aplicación) Modelo Precio Cantidad y disponibilidad  
15369524
Ver documentos
Velp Scientifica™
A00000033
Aplicaciones de la industria del papel y del tejido, industria alimentaria, industria del tabaco, medicina, control de la contaminación de aguas residuales VSS3CSR3 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15379524
Ver documentos
Velp Scientifica™
A00000034
Dispersión de materiales fibrosos/filamentosos VSS3CCR3 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15389524
Ver documentos
Velp Scientifica™
A00000035
Aplicaciones de la industria del papel y del tejido, industria alimentaria, industria del tabaco, medicina, control de la contaminación de aguas residuales VSS3CMR3 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15399524
Ver documentos
Velp Scientifica™
A00000036
Industria cerámica, industria alimentaria, control de la contaminación de aguas residuales VSS3CMR2 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15309534
Ver documentos
Velp Scientifica™
A00000037
Aplicaciones de la industria del papel y del tejido, industria farmacéutica, control de la contaminación de aguas residuales, industria de la pintura VSS3FER3 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15319534
Ver documentos
Velp Scientifica™
A00000038
Aplicaciones de la industria del papel y del tejido, industria farmacéutica, control de la contaminación de aguas residuales, industria de la pintura VSS3FSR3 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15339534
Ver documentos
Velp Scientifica™
A00000040
Industria cerámica, industria alimentaria, industria cosmética, industria farmacéutica, industria del tabaco VSS3FMR3 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15349534
Ver documentos
Velp Scientifica™
A00000041
Aplicaciones de la industria cerámica, industria alimentaria, control de la contaminación de aguas residuales VSS4CMR3 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
  • Se puede montar en cuestión de segundos y sin el uso de herramientas.
  • Consta de un rotor de alta velocidad con hojas afiladas alojadas dentro de un estátor estacionario con aberturas.
  • Hace que el OV5 sea adecuado para las aplicaciones más diversas.
Especificaciones
Especificaciones
De 10 ml a 8 l
Entre 40 y 175 mm
Homogeneizador OV5
Rotor: 23 mm, estátor: 30 mm
220 mm