Learn More
Hamilton™ Calibre 10, aguja de cono de metal, longitud personalizada (0,952 cm a 30,48 cm [0,375 a 12 in]), estilo de punta 5 o AS, 6/paquete
Código de producto. 12316369
Click to view available options
Calibre de aguja:
10 G
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. 12316369
Marca: Hamilton™ 775101
Las agujas con cono de metal (latón niquelado) se pueden utilizar con jeringas TLL y conectores LT o TLL. Las agujas son de acero inoxidable 304. La longitud estándar de la aguja es de 51 mm. Las agujas de cono de metal (N) están disponibles en prácticos paquetes de seis. Hay disponibles longitudes de aguja y estilos de punto personalizados. Estas agujas están disponibles en calibre 10-33.
Hoja de especificaciones
  • Grosor – Calibre 10
  • Estilo de punta – 5 o AS
  • Longitud de la aguja – Longitud de aguja personalizada
  • Esterilizable en autoclave – Sí
  • Cantidad de ventas – Seis agujas por paquete
  • Cono – Metal (N)
Especificaciones
Calibre de aguja 10 G
Tipo de producto Agujas de cono de metal