Learn More
Hamilton™ 10 mL 1000 Series Gas Tight Syringe
Click to view available options
Calibre de aguja:
22 G
No se incluye la aguja
Estilo de punta de aguja:
Afilada, biselada, curva, sin perforación
No se incluye la aguja
Romo
Tipo de conexión:
Bloqueo de muestra
Extraíble
Luer Lock
Punta Luer
Punta Luer, cementada
Tamaño de la unidad:
cada uno
Description
- This syringe series boasts a variety of termination and needle options, providing exceptional versatility and adaptability.
- Dispenses volumes up to 10 mL.
Specifications
Specifications
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Material | PTFE |
| Calibre de aguja | 22 G |
| Diámetro interior (imperial) | 0,574 in |
| Diámetro interior de la aguja (imperial) | 0,0161 in |
| Diámetro interior de la aguja (métrico) | 0.41 mm |
| Diámetro exterior de la aguja (imperial) | 0,0283 in |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,695 in |
| Diámetro interior (métrico) | 14.6 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 17.7 mm |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction