Learn More
Wheaton™ Tubo para recogida de muestras de orina de 10 ml con etiqueta impresa
Código de producto. p-7182151
Click to view available options
Incluye:
Etiqueta, vaso de recogida
Etiqueta, vaso de recogida, ácido bórico
Tamaño de la unidad:
paquete de 450
Código de producto. 16474959
Marca: Wheaton™ 327220
Recipiente estéril que ofrece seguridad para las muestras y para el usuario con un rendimiento excelente sin fugas.
  • Amplia gama de recipientes para satisfacer la mayoría de las necesidades del usuario
  • Con vaso de recogida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Blanco
Tipo de tapón Tapón de rosca
Desechables
Material Poliestireno
Esterilidad Estéril
Forma del fondo Redondo
Certificaciones/conformidad Directiva EU 98/79/CE
Diámetro interior (métrico) 16 mm
Para utilizar con (aplicación) Análisis de orina
Altura (métrico) 100 mm
Incluye Etiqueta, vaso de recogida
Descripción de la etiqueta Impreso
Sin látex
N.º por caja 450/Paq.
N.° por paquete 50 paq.
Volumen (métrico) 10 mL