Learn More
Epredia™ Formalina tamponada neutra al 10
Código de producto. p-4532393 Tienda Epredia Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 gal
2,5 gal
5 gal
Tipo de producto:
Premezcla
Premezclado, listo para usar
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 PCS
cada uno
Código de producto. 10463750
Marca: Epredia™ 5701
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Reduzca la exposición a vapores tóxicos gracias al formol tamponado neutro (10 %) Epredia™. Formulado según las directrices del AFIP.
  • Para estabilizar el pH entre 6,8 y 7,2 se utilizan tampones de fosfato.
  • El exigente control de calidad garantiza una concentración de formaldehído del 10 %.
Componentes
Agua, CAS: 7732-18-5
Formaldehído, CAS: 50-00-0
Alcohol metílico, CAS: 67-56-1
Dibásico de fosfato de sodio, CAS: 758-79-4
Fosfato sódico, monobásico, CAS: 7558-80-7
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Premezclado, listo para usar
Cantidad 1 gal
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 10% Neutral Buffered Formalin
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.